Key Documents
94991
Supelco
L-Carnitine-(methyl-d3) inner salt
analytical standard
Sinônimo(s):
(R)-3-Carboxy-2-hydroxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-1-propanaminium inner salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H12D3NO3
Número CAS:
Peso molecular:
164.22
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
atividade óptica
[α]/D -28.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Extensão da rotulagem
≥99.5%
aplicação(ões)
clinical testing
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)