Key Documents
616737
Sigma-Aldrich
L-Carnitine-(methyl-d3) hydrochloride
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
CD3(CH3)2N+CH2CH(OH)CH2CO2H Cl-
Número CAS:
Peso molecular:
200.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
98% (CP)
forma
solid
alteração de massa
M+3
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[2H]C([2H])([2H])[N+](C)(C)C[C@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C7H15NO3.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H/t6-;/m1./s1/i1D3;
chave InChI
JXXCENBLGFBQJM-QKBJTWEASA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Denise K Gessner et al.
Archives of animal nutrition, 69(5), 399-410 (2015-08-26)
In rodents, forced activation of hepatic peroxisome proliferator-activated receptor α (PPARα) by administration of exogenous PPARα activators during lactation leads to a reduction of milk triacylglycerol (TAG) production. Herein, we investigated whether a negative energy balance (NEB) induced by feed