Key Documents
678872
Sigma-Aldrich
Chloroacetonitrile-13C2, 15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
Cl13CH213C15N
Número CAS:
Peso molecular:
78.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Ensaio
98% (CP)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
Cl[13CH2][13C]#[15N]
InChI
1S/C2H2ClN/c3-1-2-4/h1H2/i1+1,2+1,4+1
chave InChI
RENMDAKOXSCIGH-STGVANJCSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
129.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
54 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)