W6942
Urea-13C,15N2
API for Clinical Studies, ≥98 atom % 15N, ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
H215N13CO15NH2
Número CAS:
Peso molecular:
63.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Produtos recomendados
grau
cGMP
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
≥98 atom % 15N
Ensaio
≥99% (CP)
pf
132-135 °C (lit.)
alteração de massa
M+3
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[15NH2][13C]([15NH2])=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i1+1,2+1,3+1
chave InChI
XSQUKJJJFZCRTK-VMIGTVKRSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)