299367
Urea-12C
99.9 atom % 12C
Sinônimo(s):
Carbamide-12C
About This Item
Produtos recomendados
descrição
13C-depleted
Nível de qualidade
pureza isotópica
99.9 atom % 12C
Formulário
solid
pf
132-135 °C (lit.)
alteração de massa
depleted
cadeia de caracteres SMILES
N[12C](N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i1+0
chave InChI
XSQUKJJJFZCRTK-IGMARMGPSA-N
Informações sobre genes
human ... CA1(759) , CA2(760) , EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
rat ... Ppm1a(24666)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)