Documentos Principais
1.08488
Millipore
Ureia
for biochemistry
Sinônimo(s):
Carbamida, Carbonil diamida
About This Item
Fórmula linear:
NH2CONH2
Número CAS:
Peso molecular:
60.06
Beilstein:
635724
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
Número do índice EC:
200-315-5
NACRES:
NA.21
pressão de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
8471 mg/kg LD50, oral (Rat)
8200 mg/kg LD50, skin (Rat)
técnica(s)
titration: suitable
pH
9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
132-135 °C (lit.)
solubilidade
1000 g/L
densidade
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
densidade volumétrica
720‑760 kg/m3
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
chave InChI
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Usado na desnaturação de proteínas e como agente suave de solubilização para proteínas insolúveis ou desnaturadas. Útil para renaturar proteínas de amostras já desnaturadas com cloreto de guanidina 6 M, como corpos de inclusão. Pode ser usado com cloridrato de guanidina e ditiotreitol (DTT) para renaturação de proteínas desnaturadas para sua forma nativa ou ativa.
Nota de análise
Purity (DSC (differential scanning calorimetry)): ≥ 99.5 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance: Colorless crystals or white crystalline powder.
Appearance of solution (100 g/l, water): Clear and colorless.
Melting point (DSC (differential scanning calorimetry)): 132 - 135 °C
UV-Absorption (260 nm; 8 mol/l; 1 cm; water): ≤ 0.1
UV-Absorption (280 nm; 8 mol/l; 1 cm; water): ≤ 0.1
Cyanide (CN): ≤ 0.000001 %
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0004 %
Fe (Iron): ≤ 0.00002 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.00001 %
Biuret: ≤ 0.05 %
Sulfated ash (800 °C): ≤ 0.01 %
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Ureia suitable for electrophoresis
Sigma-Aldrich
U6504
Ureia
Urea solution 40&#160;% (w/v) in H2O
Sigma-Aldrich
U7129
Urea solution
Cinnamic acid for synthesis
Sigma-Aldrich
8.00235
Cinnamic acid
Ureia analytical standard
Supelco
56180
Ureia
Ureia crystalline, EMPROVE&#174; ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.08486
Ureia