Documentos Principais
1.08121
Supelco
Verde de bromocresol
pH indicator, ACS, Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Verde de bromocresol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H14Br4O5S
Número CAS:
Peso molecular:
698.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116100
Número do índice EC:
200-972-8
NACRES:
NB.21
Nome do produto
Verde de bromocresol, indicator ACS,Reag. Ph Eur
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
Formulário
solid
perda
≤3% loss on drying, 110°C
visual transition interval
3.8-5.4, yellow-green to blue
pf
217-218 °C
densidade volumétrica
350 kg/m3
temperatura de armazenamento
no temp limit
InChI
1S/C21H14Br4O5S/c1-9-12(7-14(22)19(26)17(9)24)21(13-8-15(23)20(27)18(25)10(13)2)11-5-3-4-6-16(11)31(28,29)30-21/h3-8,26-27H,1-2H3
chave InChI
FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Ensaio espectrofotométrico sensível e seletivo de piroxicam na forma pura, em cápsulas e em amostras de soro sanguíneo humano por meio da formação de complexo de par iônico.: Este estudo apresenta um método espectrofotométrico sensível para determinar o piroxicam em várias formas por meio da formação de um complexo de pares iônicos com verde de bromocresol. Este método aprimora a precisão e a seletividade dos ensaios com piroxicam, fornecendo aplicações valiosas em análises farmacêuticas e diagnósticos clínicos (Alizadeh & Keyhanian, 2014).
  • Um ensaio colorimétrico de alto rendimento para medir a atividade de glutamato descarboxilase.: O verde de bromocresol é utilizado em um ensaio colorimétrico de alto rendimento para medir a atividade de glutamato descarboxilase. Este ensaio é crucial para estudos bioquímicos que envolvem a cinética da enzima e pode ser aplicado na descoberta de medicamentos e na pesquisa de engenharia metabólica (Yu et al., 2011).
  • Determinações espectrofotométricas e por HPLC de medicamentos antidiabéticos, maleato de rosiglitazona e cloridrato de metformina, na forma pura e em preparações farmacêuticas.: O uso de verde de bromocresol nos métodos espectrofotométricos e de HPLC melhora a detecção e quantificação de medicamentos antidiabéticos. Essa pesquisa é vital para garantir a qualidade e a eficácia dos produtos farmacêuticos (Onal, 2009).
  • Determinação espectrofotométrica da lamotrigina em preparações farmacêuticas e urina por complexação de transferência de carga.: O verde de bromocresol é empregado na determinação espectrofotométrica da lamotrigina, facilitando a análise desse medicamento antiepilético em amostras farmacêuticas e biológicas. Esta aplicação é essencial para o monitoramento terapêutico de medicamentos terapêuticos e o controle de qualidade farmacêutico (Alizadeh et al., 2008).
Nota de análise
Faixa de transição: pH 3,8 - pH 5,4 verde amarelado - azul
Aspecto da solução: passa no teste
Perda na secagem (110 °C): ≤3
Faixa de transição (segundo a ACS): passa no teste
Teste de sensibilidade: passa no teste
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5