Documentos Principais
1.01541
Supelco
Bromocresol green sodium salt
pH indicator, water-soluble, ACS
Sinônimo(s):
Bromocresol green sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H13Br4NaO5S
Número CAS:
Peso molecular:
720.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
263-657-4
NACRES:
NA.21
Nome do produto
Bromocresol green sodium salt, indicator water-soluble ACS
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
perda
≤5.0% loss on drying, 110°C
visual transition interval
3.8-5.4, yellow-green to blue
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[S]1(=O)(=O)OC(c4c1cccc4)(c3c(c(c(c(c3)Br)[O-])Br)C)c2c(c(c(c(c2)Br)O)Br)C
InChI
1S/C21H14Br4O5S.Na/c1-9-12(7-14(22)19(26)17(9)24)21(13-8-15(23)20(27)18(25)10(13)2)11-5-3-4-6-16(11)31(28,29)30-21;/h3-8,26-27H,1-2H3;/q;+1/p-1
chave InChI
HEFSGAHJDGZCHA-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Nota de análise
Transition range: pH 3.8 - pH 5.4yellow green - blue
Appearance of solution: conforms
Loss on drying (110 °C): ≤ 5.0 %
Transition range (according to ACS): conforms
ACS conforms
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3