Documentos Principais
1.03792
Supelco
Sulfato de amônio de ferro(II) hexa-hidratado
for analysis EMSURE® ISO
Sinônimo(s):
Sulfato de amônio de ferro(II) hexa-hidratado
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
H8FeN2O8S2 · 6H2O
Número CAS:
Peso molecular:
392.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
233-151-8
NACRES:
NA.21
Ensaio:
99.0-101.5% (manganometric)
Formulário:
solid
solubilidade:
269 g/L
Agency
reag. ISO
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
99.0-101.5% (manganometric)
Formulário
solid
potência
3250 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
39-41 °C (decomposition)
solubilidade
269 g/L
densidade
1.86 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
900 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.002%
traços de cátion
Ca: ≤0.002%
Cu: ≤0.002%
Fe3+: ≤0.02%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.01%
Mn: ≤0.05%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.003%
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Fe+3].[S](=O)(=O)([O-])[O-].[S](=O)(=O)([O-])[O-].[N+H4].[N+H4].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Fe.2H3N.2H2O4S.6H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;/h;2*1H3;2*(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+3;;;;;;;;;;/p-2
chave InChI
SHHFGSWBFZVUNE-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
  • Síntese verde e eficiente mediada por água de bis(indolil)metanos usando sulfato de amônio e ferro(II).: Essa pesquisa destaca o uso de sulfato de amônio e ferro (II) hexahidratado na síntese verde de bis(indolil)metanos. O estudo demonstra a eficiência e compatibilidade ecológica do composto na catalisação de reações em água, oferecendo uma alternativa sustentável na síntese orgânica (Letters in Organic Chemistry, 2020).
  • Determinação de ferro-manganês e ferrosilício por titulação de sulfato de amônio e ferro e ICP.: Este artigo discute os métodos analíticos para a determinação de ferro-manganês e ferrossilício por titulação de sulfato de amônio e ferro (II) e plasma por acoplamento indutivo (ICP). O estudo ressalta a função do composto na análise quantitativa precisa em processos metalúrgicos (Modern Analytical Chemistry Research, 2020).
Nota de análise
Teor (manganométrico): 99,0%-101,5%
valor de pH (5%; água): 3,0-5,0
Cloreto (Cl): ≤ 0,001%
Fosfato (PO₄): ≤ 0,002%
Sais de ferro(III) (Fe³⁺): ≤ 0,02%
Ca (cálcio): ≤ 0,002%
Cu (cobre): ≤ 0,002%
K (potássio): ≤ 0,01%
Mg (magnésio): ≤ 0,01%
Mn (manganês): ≤ 0,05%
Na (sódio): ≤ 0,01%
Pb (chumbo): ≤ 0,001%
Zn (zinco): ≤ 0,003%
Corresponde à ISO
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6