Documentos Principais
1.00495
Supelco
Ácido oxálico di-hidratado
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Ácido oxálico di-hidratado, Ácido etanodioico
About This Item
Fórmula linear:
(COOH)2 · 2 H2O
Número CAS:
Peso molecular:
126.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
205-634-3
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
pressão de vapor
0.000312 hPa ( 25 °C)
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
99.5-102.0% (manganometric)
Formulário
solid
potência
375 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezas
≤50 ppm Insoluble matter
resíduo de ignição
≤100 ppm (as sulfate)
pH
1.5 (10 g/L in H2O)
p.e.
149-160 °C/1013 hPa (decomposition)
pf
98-100 °C
temperatura de transição
flash point 157 °C (decomposition)
solubilidade
>100 g/L
densidade
1.65 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
813 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤50 ppm
traços de cátion
Ca: ≤10 ppm
Fe: ≤2 ppm
N: ≤10 ppm
heavy metals: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[O+H3].[O+H3].[O-]C(=O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
chave InChI
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Investigação in situ de uma formação autoacelerada de cocristal por moagem da pirazinamida com ácido oxálico.: Este estudo investiga a formação in situ de cocristal de pirazinamida e ácido oxálico di-hidratado, enfatizando a natureza autoacelerada do processo e suas implicações no desenvolvimento farmacêutico (Kulla et al., 2016).
  • Estudos de RMN MAS de deutério da dinâmica em múltiplos prazos: histidina e ácido oxálico.: Este artigo examina a dinâmica do ácido oxálico di-hidratado e da histidina usando ressonância magnética nuclear com giro no ângulo magnético de deutério, fornecendo informações sobre movimentos moleculares em vários prazos (Chan-Huot et al., 2015).
Nota de análise
Teor (manganométrico): 99,5%-102,0%
Matéria insolúvel: ≤ 50 ppm
Cloreto (Cl): ≤ 5 ppm
Sulfato (SO₄): ≤ 50 ppm
Nitrogênio (N) total: ≤ 10 ppm
Metais pesados (como Pb): ≤ 5 ppm
Metais pesados (ACS): ≤ 5 ppm
Ca (cálcio): ≤ 10 ppm
Fe (ferro): ≤ 2 ppm
Substância prontamente carbonizável: passa no teste
Resíduo na ignição (como sulfato): ≤ 100 ppm
Corresponde às normas ACS, ISO, Reag. Ph. Eur.
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1