1.16981
Ascorbic Acid Test Strips, reflectometric
25-450 mg/L (ascorbic acid), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Sinônimo(s):
Ascorbic Acid chemical test strips, Ascorbic Acid test strip for instrument reader
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Ascorbic Acid Test, reflectometric, 25-450 mg/L (ascorbic acid), for use with REFLECTOQUANT®
descrição
quantitative
Nível de qualidade
analito(s) específico(s)
ascorbic acid
faixa de medição
25-450 mg/L (ascorbic acid)
compatibilidade
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
método de detecção
reflectometric
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Ligação
Nota de análise
Assay
- standard 1:
45 - 55 mg/l
- standard 2: 180 - 220 mg/l
- standard 3: 360 - 440 mg/l
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1