1.17952
Hydroxymethylfurfural (HMF) Test Strips, reflectometric
1.0-60.0 mg/L (hydroxymethylfurfural (HMF)), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Sinônimo(s):
Hydroxymethylfurfural (HMF) chemical test strips, Hydroxymethylfurfural (HMF) test strip for instrument reader
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Hydroxymethylfurfural (HMF) Test, reflectometric, 1.0-60.0 mg/L (hydroxymethylfurfural (HMF)), for use with REFLECTOQUANT®
descrição
quantitative
Nível de qualidade
analito(s) específico(s)
hydroxymethylfurfural (Hmf)
adequação da reação
reaction type: enzymatic reaction
faixa de medição
1.0-60.0 mg/L (hydroxymethylfurfural (HMF))
compatibilidade
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
método de detecção
reflectometric
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Ligação
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Hydroxymethylfurfural (HMF) in honey – reflectometric determination after after conversion with a barbituric acid derivative and an aminophenazone derivative