Documentos Principais
1.12097
Sigma-Aldrich
Chromium
powder 99+
Sinônimo(s):
Chromium
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Cr
Número CAS:
Peso molecular:
52.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141709
Número do índice EC:
231-157-5
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
solid
p.e.
2670 °C/1013 hPa
pf
1890 °C
densidade
7.20 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
[Cr]
InChI
1S/Cr
chave InChI
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (oxidimetric): ≥ 99.0 %
Particle size (< 0.315 mm): ≥ 99