Key Documents
1.04428
Supelco
Iodeto de mercúrio(II)
red, for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Iodeto de mercúrio(II), Di-iodeto de mercúrio
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
HgI2
Número CAS:
Peso molecular:
454.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-873-8
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
pressão de vapor
0.006 hPa ( 80 °C)
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.0% dry basis (silver nitrate titration)
forma
solid
potência
18 mg/kg LD50, oral (Rat)
75 mg/kg LD50, skin (Rat)
Impurezas
≤0.02% Substances not reducing by formic acid
pH
6-7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
pb
354 °C/1013 hPa (sublimed)
pf
259 °C
solubilidade
0.06 g/L
densidade
6.36 g/cm3 at 25 °C
densidade volumétrica
1350 kg/m3
traços de cátion
Fe: ≤0.001%
Hg+: ≤0.1%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
soluble mercury salts (as Hg): ≤0.05%
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/Hg.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
chave InChI
YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Aplicação
  • Comportamentos fluorogênicos de cátions seletivos e controlados por ânions de um macrociclo ligado ao benzotiazol, que se correlacionam com os modos de coordenação estrutural.: Este estudo explora os comportamentos fluorogênicos de um macrociclo ligado ao benzotiazol, que exibe propriedades seletivas de cátions e controladas por ânions. A pesquisa destaca os modos de coordenação estrutural que influenciam esses comportamentos, fornecendo percepções sobre o desenvolvimento de sensores químicos e métodos analíticos utilizando iodeto de mercúrio(II) como um componente-chave. (Ju et al., 2016).
Nota de análise
Teor (argentométrico, substância seca): ≥ 99,0%
Solubilidade em iodeto de potássio: passa no teste
Sais de mercúrio solúveis (como Hg): ≤ 0,05%
Metais pesados estranhos (como Pb): ≤ 0,001%
Fe (ferro): ≤ 0,001%
Mercúrio (I) (como Hg): ≤ 0,1%
Substâncias não redutoras por ácido fórmico: ≤ 0,02%
Corresponde às normas ACS, Reag. Ph. Eur.
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3