Documentos Principais
1.04419
Supelco
Cloreto de mercúrio(II)
for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur,ACS
Sinônimo(s):
Cloreto de mercúrio(II), Dicloreto de mercúrio
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Cl2Hg
Número CAS:
Peso molecular:
271.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-299-8
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
pressão de vapor
0.0001 hPa ( 20 °C)
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.5% (complexometric)
≥99.5-100.5% dry basis (complexometric)
Formulário
solid
resíduo de redução
≤0.02%
perda
≤1% loss on drying, 24 h in vacuum
pH
3.2 (15 g/L in H2O)
p.e.
302 °C/1013 hPa (sublimed)
pf
280.7 °C
densidade
5.44 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
2000 kg/m3
traços de cátion
Fe: ≤0.002%
HgCl2:, passes test
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Hg+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/2ClH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Nota de análise
Teor (complexométrico): ≥ 99,5%
Teor (complexométrico; calculado em substância seca): 99,5%-100,5%
Identidade: passa no teste
Aspecto da solução: passa no teste
Solução em éter: passa no teste
Acidez ou alcalinidade: passa no teste
Cloreto de mercúrio(I): passa no teste
Fe (ferro): ≤ 0,002%
Resíduo após redução: ≤ 0,02%
Perda na secagem (24 h em vácuo): ≤ 1,0%
Corresponde ao Reag. Ph. Eur., ACS
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3