Documentos Principais
1.07815
Supelco
Cloreto de estanho(II) di-hidratado
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Cloreto de estanho(II) di-hidratado
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Cl2Sn · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
225.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-868-0
NACRES:
NA.21
Ensaio:
98.0-103.0% (SnCl2.2H2O basis, iodometric)
grau:
ACS reagent
Formulário:
solid
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
98.0-103.0% (SnCl2.2H2O basis, iodometric)
Formulário
solid
potência
700 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezas
≤0.05% Substances not precipitated with H2S (as sulphates)
pH
1-2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
p.e.
623 °C/1013 hPa (anhydrous substance)
pf
38 °C (anhydrous substance)
densidade
2.71 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
1250 kg/m3
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤0.002%
traços de cátion
As: ≤0.0001%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.005%
NH4+: ≤0.002%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Sn](Cl)Cl.O.O
InChI
1S/2ClH.2H2O.Sn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
chave InChI
FWPIDFUJEMBDLS-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
  • O efeito da concentração do precursor no tamanho da partícula, tamanho do cristal e intervalo de energia óptica da nanofabricação de Ce(x)Sn(1-x)O(2): Este estudo explora o papel da concentração precursora, incluindo o cloreto de estanho (II) di-hidratado, no controle do tamanho das partículas e do tamanho do cristal durante a fabricação de nanomateriais de óxido de estanho dopado com cério. Esses parâmetros influenciam criticamente as propriedades ópticas e a lacuna de energia dos nanomateriais produzidos, tornando o composto valioso em aplicações como sensores, catalisadores e dispositivos de energia (Al-Hada NM et al., 2021).
Ligação
Substitui: SX0885-1
Nota de análise
Teor (iodométrico, SnCl₂·2H₂O): 98,0%-103,0%
Identidade: passa no teste
Aspecto da solução em ácido clorídrico: passa no teste
Sulfato (SO₄): ≤ 0,002%
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,005%
As (arsênico): ≤ 0,0001%
Ca (cálcio): ≤ 0,005%
Cu (cobre): ≤ 0,001%
Fe (ferro): ≤ 0,002%
K (potássio): ≤ 0,005%
Na (sódio): ≤ 0,01%
NH₄ (amônio): ≤ 0,002%
Pb (chumbo): ≤ 0,005%
Substâncias não precipitadas com H₂S (como sulfatos): ≤ 0,05%
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Cardio-vascular system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3