Documentos Principais
1.01719
Supelco
Cloreto de bário di-hidratado
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Cloreto de bário di-hidratado
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
BaCl2 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
244.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
233-788-1
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.0% (complexometric)
Formulário
solid
potência
118 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezas
≤0.005% Insoluble matter
≤0.005% Oxidizing Substances (as NO3)
perda
14.0-16.0% loss on drying, 150 °C
pH
5.2-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
densidade
3.86 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
1200‑1400 kg/m3
traços de cátion
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0001%
K: ≤0.0025%
N: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Sr: ≤0.05%
heavy metals: ≤0.0005%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Ba+2].[Cl-].[Cl-].O.O
InChI
1S/Ba.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
chave InChI
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Nota de análise
Teor (complexométrico): ≥ 99,0%
Matéria insolúvel: ≤ 0,005%
Valor de pH (5%; água, 25 °C): 5,2-8,0
Nitrogênio (N) total: ≤ 0,002%
Metais pesados (ACS): ≤ 0,0005%
Substâncias oxidantes (como NO₃): ≤ 0,005%
Ca (cálcio): ≤ 0,005%
Fe (ferro): ≤ 0,0001%
K (potássio): ≤ 0,0025%
Na (sódio): ≤ 0,005%
Pb (chumbo): ≤ 0,001%
Sr (estrôncio): ≤ 0,05%
Perda na secagem (150 °C): 14,0%-16,0%
Corresponde às normas da ACS, ISO, Reag. Ph. Eur.
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1