Documentos Principais
1.01717
Supelco
Barium chloride dihydrate
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Barium chloride dihydrate, Barium dichloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
BaCl2 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
244.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
233-788-1
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
linha de produto
EMPLURA®
Ensaio
≥99.0% (complexometric)
Formulário
solid
potência
118 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezas
≤0.1% Substances not precipitated by dilute sulfuric acid (as sulfate)
pH
5.2-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
densidade
3.86 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
1200‑1400 kg/m3
traços de cátion
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Ba+2].[Cl-].[Cl-].O.O
InChI
1S/Ba.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
chave InChI
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Nota de análise
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Substances not precipitated by dilute sulfuric acid (as sulfate): ≤ 0.1 %
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1