202738
Barium chloride
99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Barium dichloride, Barium(2+) dichloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Ensaio
99.999% trace metals basis
Formulário
powder and chunks
Impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
963 °C (lit.)
densidade
3.856 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Ba]Cl
InChI
1S/Ba.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
chave InChI
WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Advanced Inorganic Materials for Solid State Lighting