Documentos Principais
1.09962
Supelco
Barium chloride solution
c(BaCl₂) = 0.05 mol/l (0.1 N), concentrate for 1000 mL titration solution, Titrisol®
About This Item
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
Nome do produto
Barium chloride solution, for 1000 ml, c(BaCl₂) = 0.05 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Nível de qualidade
linha de produto
Titrisol®
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: Acid-base reactions
concentração
0.05 M
técnica(s)
titration: suitable
pH
4.3 (20 °C in H2O)
densidade
1.18 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
Informações legais
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4