Key Documents
223506
Sigma-Aldrich
Cloreto de cálcio
ACS reagent, ≥99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CaCl2 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
147.01
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.01 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99%
99.0-105.0% (ACS specification)
forma
powder or crystals
Impurezas
≤0.003% oxidizers
≤0.01% NH4OH pptd.
≤0.01% calcium chloride
≤0.01% insolubles
pH
4.5-8.5 (25 °C, 5%)
pf
176 °C (dec.) (lit.)
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤0.01%
traços de cátion
Ba: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.005%
Na: ≤0.02%
Sr: ≤0.1%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
chave InChI
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
O cloreto de cálcio di-hidratado é um sal cálcio resistente à umidade, barato e comumente disponível. Sua eficácia como catalisador quiral para diversas reações orgânicas assimétricas foi avaliada.
Aplicação
O cloreto de cálcio di-hidratado foi usado como suplemento de cálcio no DMEM (meio de Eagle modificado por Dulbecco) para uso em estudos de cultura celular. Também foi usado para preparar a solução de salmoura sintética.
Pode ser usado no preparo de esferas de alginato de cálcio.
O cloreto de cálcio di-hidratado pode ser usado em combinação com boro-hidreto de sódio para a redução assimétrica de 1-(2,2-dimetil-4H-1,3-benzodioxin-6-il)-2-[(1S)-2-hidroxi-1-feniletilamino]etanona para formar (1R)-1-(2,2-dimetil-4H-1,3-benzodioxin-6-il)-2-[(1S)-2-hidroxi-1-feniletilamino]etanol.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9
Calcium Chloride (CaCl2) as Catalyst for Asymmetric Organic Reactions.
Tsubogo T, et al.
Topics in Catalysis, 10(13), 935-939 (2014)
A mild, enantioselective synthesis of (R)-salmeterol via sodium borohydride-calcium chloride asymmetric reduction of a phenacyl phenylglycinol derivative
Bream RN, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 20, 2237-2242 (2002)
George Pasparakis et al.
International journal of pharmaceutics, 323(1-2), 34-42 (2006-07-11)
The aim of the present work was to investigate the swelling behavior and the in vitro release of the antihypertensive drug verapamil hydrochloride from calcium alginate and chitosan treated calcium alginate beads. Calcium-alginate beads, chitosan-coated alginate beads and alginate-chitosan mixed
Kenneth Lim et al.
Circulation, 125(18), 2243-2255 (2012-04-12)
Klotho is known to function as a cofactor for the phosphatonin, fibroblast growth factor (FGF)-23 at the kidney. FGF-23 levels rise in chronic kidney disease (CKD) despite progression of accelerated vascular calcification. There are currently conflicting data on whether FGF-23
Leyu Cui et al.
Analytical chemistry, 86(22), 11055-11061 (2014-11-05)
The methylene blue (MB) two-phase titration method is a rapid and efficient method for determining the concentrations of anionic surfactants. The point at which the aqueous and chloroform phases appear equally blue is called Epton's end point. However, many inorganic