C7902
Cloreto de cálcio
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.0%
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0%
forma
powder
técnica(s)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
pf
176 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 294 mg/mL, clear, colorless
cadeia de caracteres SMILES
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
chave InChI
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
- in the formulation of media
- in sperm collection and preparation
- in cell culture and protoplast preparation
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
Calcium is an ionically stable divalent cation with important beneficial and toxic properties in cell culture. It is a component of a wide range of cell culture media.
Protocolos
In Situ Hybridization of Whole-Mount Mouse Embryos with RNA Probes: Hybridization, Washes, and Histochemistry