Documentos Principais
1.02378
Supelco
Calcium chloride
anhydrous granules Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Calcium chloride, Calcium dichloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CaCl2
Número CAS:
Peso molecular:
110.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
233-140-8
NACRES:
NB.21
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
Ensaio
≥98.0%
Formulário
solid
potência
2630 mg/kg LD50, skin (Rat)
Impurezas
≤0.2% Free alkali (as Ca(OH)2)
perda
≤5.0% loss on drying, 200°C
pH
8-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
772 °C
densidade
2.15 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Ca+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
chave InChI
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
  • Salt pollution reduces turbidity, dissolved organic matter, and cyanobacteria in experimental vernal pool communities: Discusses environmental applications of calcium chloride, focusing on its use in managing ecosystems affected by salt pollution, demonstrating its role in environmental remediation and management. (Vigil and Schuler, 2024).
Nota de análise
Assay (calculated on dried substance): ≥ 98.0 %
Free alkali (as Ca(OH)₂): ≤ 0.2 %
Water absorption capacity (24 hrs.,80 % relative humidity): ≥ 25.0 %
Loss on drying (200 °C): ≤ 5.0 %
Conforms Reag. Ph.Eur.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1