M9272
Cloreto de magnésio
ACS reagent, 99.0-102.0%
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Ensaio
99.0-102.0%
Formulário
powder or crystals
Impurezas
≤0.005% Insoluble matter
traços de ânion
nitrate (NO3-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
traços de cátion
Ba: ≤0.005%
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.005%
Mn: ≤5 ppm
NH4+: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
Sr: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
chave InChI
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?