1.72571
Cloreto de magnésio
extra pure, for table water, FCC, E 511
Sinônimo(s):
Magnesium dichloride
About This Item
Produtos recomendados
conformidade reg.
FCC
Nível de qualidade
Formulário
solid
pH
4.5-7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
117 °C (decomposition)
solubilidade
468.7 g/L
aplicação(ões)
pharma/biopharma processes
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
chave InChI
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1