Documentos Principais
1.06557
Supelco
Oxalato dissódico
for analysis EMSURE®
Sinônimo(s):
Oxalato dissódico
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2Na2O4
Número CAS:
Peso molecular:
134.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
200-550-3
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.8% (manganometric)
Formulário
solid
potência
375 mg/kg LD50, oral (Rat)
perda
≤0.05% loss on drying, 105°C
pH
8 (20 °C, 30 g/L in H2O)
pf
250-270 °C (decomposition)
solubilidade
37 g/L
densidade
2.27 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
600 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
traços de cátion
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
N: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Nota de análise
Teor (manganométrico): ≥ 99,8%
Valor de pH (3%; água): 7,5-8,5
Cloreto (Cl): ≤ 0,002%
Sulfato (SO₄): ≤ 0,002%
Nitrogênio (N) total: ≤ 0,001%
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,001%
Fe (ferro): ≤ 0,0005%
K (potássio): ≤ 0,005%
Perda na secagem (105°C): ≤ 0,05%
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1