Documentos Principais
1.06528
Supelco
Dissulfito de sódio
(sodium metabisulfite) for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Dissulfito de sódio
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Na2O5S2
Número CAS:
Peso molecular:
190.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-673-0
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
98.0-100.5% (iodometric)
Formulário
powder
potência
1540 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Impurezas
≤0.005% Insoluble matter
pH
3.5-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
150 °C (decomposition)
solubilidade
650 g/L
densidade
2.36 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
1000‑1200 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.005%
thiosulfate (S2O32-): ≤0.05%passes test
traços de cátion
As: ≤0.0001%
Fe: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[S](=O)([O-])O[S](=O)[O-]
InChI
1S/2Na.H2O5S2/c;;1-6(2)5-7(3)4/h;;(H,1,2)(H,3,4)/q2*+1;/p-2
chave InChI
LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Nota de análise
Teor (iodométrico): 98,0%-100,5%
Identidade: passa no teste
Aspecto da solução: passa no teste
valor de pH (5%; água): 3,5-5,0
Matéria insolúvel: ≤ 0,005%
Cloreto (Cl): ≤ 0,005%
Tiossulfato (como S₂O₃):
≤ 0,05%
: passa no teste
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,001%
As (arsênico): ≤ 0,0001%
Fe (ferro): ≤ 0,0005%
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4