1.01512
Nitrato de prata
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Sal de prata(I) em ácido nítrico
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
densidade de vapor
5.8 (vs air)
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
99.8-100.5% (silver nitrate titration)
Formulário
crystals
solid
Impurezas
≤0.01% Substances not precipitated by hydrochloric acid (ACS)
≤0.01% Substances not precipitated by hydrochloric acid (ISO)
≤0.3% Substances not precipitated by hydrochloric acid (Reag Ph Eur)
pH
5.4-6.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
p.e.
444 °C/1013 hPa (decomposition)
pf
212 °C (dec.) (lit.)
densidade
4.35 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
2350 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
traços de cátion
Cd: ≤0.0001%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0002%
Mn: ≤0.0005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.001%
Tl: ≤0.001%
Zn: ≤0.0001%
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
chave InChI
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Transição de Sol-gel responsiva a íons de fluoreto em um sistema L-cisteína/AgNO3: Peculiaridades de automontagem e atividade anticâncer.: Esta pesquisa apresenta um novo uso de nitrato de prata em um sistema sol-gel que responde aos íons de fluoreto. Os achados contribuem para o desenvolvimento de materiais responsivos com possíveis aplicações em sistemas de administração de medicamentos e engenharia de tecidos, demonstrando a versatilidade do nitrato de prata na ciência avançada de materiais (Vishnevetskii et al., 2024).
Nota de análise
Identidade: passa no teste
Acidez ou alcalinidade: passa no teste
Ácido livre: passa no teste
Aspecto da solução: passa no teste
Cloreto (Cl): ≤ 0,0005%
Sulfato (SO₄): ≤ 0,002%
Cd (cádmio): ≤ 0,0001%
Cu (cobre): ≤ 0,0002%
Fe (ferro): ≤ 0,0002%
Mn (manganês): ≤ 0,0005%
Ni (níquel): ≤ 0,0005%
Pb (chumbo): ≤ 0,001%
Tl (tálio): ≤ 0,001%
Zn (zinco): ≤ 0,0001%
Cobre e substâncias precipitadas por NH₃ (Al, Bi, Cu, Pb): passa no teste
Substâncias não precipitadas por ácido clorídrico (como sulfato): ≤ 0,01%
Substâncias não precipitadas por ácido clorídrico: ≤ 0,3%
Corresponde às normas ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Photometric determination with Ammonium vanadate