10220
Nitrato de prata
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.8-100.5%
Sinônimo(s):
Sal de prata(I) em ácido nítrico
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
densidade de vapor
5.8 (vs air)
Ensaio
99.8-100.5%
Formulário
solid
qualidade
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
Impurezas
Al, Pb, Bi and Cu ions, complies
acidity or alkalinity, complies
residual solvents, complies
≤0.03% subst. not precipitated by HCl (as SO4)
pf
212 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
benzene: soluble 2.2 g/L
traços de ânion
nitrite (NO2-): ≤1000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
traços de cátion
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
adequação
complies for appearance of solution
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
chave InChI
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?