85193
Nitrato de prata
2.5 % (w/v) AgNO3 in H2O
Sinônimo(s):
Argentum nitricum
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
Nível de qualidade
concentração
2.5 % (w/v) AgNO3 in H2O
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
chave InChI
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles