S8157
Nitrato de prata
BioXtra, >99% (titration)
Sinônimo(s):
Sal de prata(I) em ácido nítrico
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
densidade de vapor
5.8 (vs air)
linha de produto
BioXtra
Ensaio
>99% (titration)
Formulário
solid
Impurezas
<0.005% Phosphorus (P)
<0.1% Insoluble matter
pH
5.0-7.0 (20 °C, 1 M in H2O)
pf
212 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): <0.05%
sulfate (SO42-): <0.05%
traços de cátion
Al: <0.0005%
Ca: <0.0005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.0005%
K: <0.005%
Mg: <0.0005%
NH4+: <0.05%
Na: <0.01%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
chave InChI
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- in the synthesis of colloidal silver nanoparticles
- in von Kossa staining of differentiated osteogenically driven human mesenchymal stem cells, osteoblasts and mineralized nodules
- in the approach of developing a new myelin silver stain
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?