31630
Nitrato de prata
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8%
Sinônimo(s):
Sal de prata(I) em ácido nítrico
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
Agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
densidade de vapor
5.8 (vs air)
Ensaio
≥99.8%
forma
solid
Impurezas
≤0.01% subst. not precipitated by HCl (as SO4)
pf
212 °C (dec.) (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
nitrite (NO2-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
traços de cátion
Cd: ≤1 mg/kg
Cu: ≤2 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
chave InChI
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3