Key Documents
1.01510
SAFC
Nitrato de prata
crystals, extra pure
Sinônimo(s):
Sal de prata(I) em ácido nítrico
About This Item
Fórmula linear:
AgNO3
Número CAS:
Peso molecular:
169.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-853-9
densidade de vapor
5.8 (vs air)
Nível de qualidade
forma
crystals
solid
pH
5.4-6.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pb
444 °C/1013 hPa (decomposition)
pf
212 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
2160 g/L
densidade
4.35 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
pharma/biopharma processes
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
chave InChI
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Aplicação
Silver nitrate is an inorganic compound with antiseptic properties. Our procudt Silver nitrate cryst. Extra pure Ph. Eur. is suitable for use in pharmaceutical processes.
Informações legais
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Nitrato de prata c(AgNO3) = 0.1 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur., reag. USP
Supelco
1.09081
Nitrato de prata
Nitrato de prata crystals, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Supelco
SX0205
Nitrato de prata