Documentos Principais
T6375
Sigma-Aldrich
1-Thio-β-D-glucose sodium salt
Sinônimo(s):
β-D-Thioglucose, 1-β-D-Glucosylthiose, Glucothiose
About This Item
Fórmula linear:
C6H11O5SNa
Número CAS:
Peso molecular:
218.20
Número CE:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.79
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
técnica(s)
HPLC: suitable
cor
yellow to tan
pf
130 °C (decomposes on heating)
solubilidade
water: 50 mg/mL, colorless to dark yellow
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1[C@@H](CO)O[C@@H](S[Na])[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O5S.Na.H/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(12)11-2;;/h2-10,12H,1H2;;
chave InChI
BJZCRDSEUWQHLR-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)