A0606
Aurothioglucose hydrate
≥96% (titration)
Sinônimo(s):
Gold thioglucose, Solganal, Solganol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥96% (titration)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 5 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.OC[C@H]1O[C@H](S[Au])[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O5S.Au.H2O/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(12)11-2;;/h2-10,12H,1H2;;1H2/q;+1;/p-1/t2-,3-,4+,5-,6-;;/m1../s1
chave InChI
SGVIEHTYEMEDRR-PKXGBZFFSA-M
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Sigma-Aldrich offers many products related to PKC for your research needs.