G4022
Cloreto de ouro(III)
ACS reagent, ≥49.0% Au basis
Sinônimo(s):
Tetracloroaurato(III) de hidrogênio, Ácido tetracloroáurico(III)
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Formulário
powder, crystals or chunks
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: gold
concentração
≥49.0% Au
Impurezas
≤0.1% Insoluble in ether
traços de cátion
alkalies and other metals (as sulfates): ≤0.2%
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Au](Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.3H2O/h;4*1H;3*1H2/q+3;;;;;;;/p-3
chave InChI
XYYVDQWGDNRQDA-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
Ele também pode ser usado como catalisador nos seguintes processos:
- O HAuCl4 3H2O inPEG 400 é usado para sintetizar derivados de espirocromeno por meio de uma reação de três componentes em um único pote de isatinas/acenaftoquinona, compostos de metileno ativo e 1,3-dicetonas cíclicas/4-hidroxicumarina.
- O sistema catalítico Au/CeO2 é usado na oxidação quimiosseletiva de álcoois aromáticos/alifáticos em compostos carbonílicos correspondentes.
- Usado na síntese de alilnaftalenos por abertura de anel de 1,4-epoxi-1,4-diidronaftalenos com aliltrimetilsilano.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
We are proud to offer a treasure-trove of gold precatalysts and silver salts, as well as an extensive portfolio of unsaturated building blocks to accelerate your research success in this exciting field.