Documentos Principais
712795
Sigma-Aldrich
2-Azido-2-deoxy-D-glucose
≥97.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Azido-2-deoxyglucose, Glycosyl azide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H11N3O5
Número CAS:
Peso molecular:
205.17
Beilstein:
2216646
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D 22.5±1.0°, c = 1 in H2O
adequação da reação
reaction type: click chemistry
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1OC(O)[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H11N3O5/c7-9-8-3-5(12)4(11)2(1-10)14-6(3)13/h2-6,10-13H,1H2/t2-,3-,4-,5-,6?/m1/s1
chave InChI
URARQBMUQIRZQO-IVMDWMLBSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)