514004
1-Azido-1-deoxy-β-D-glucopyranoside
Sinônimo(s):
Β-D-Glycopyranosyl azide, 1-Azido-1-deoxy-beta-D-glucose
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: click chemistry
pf
60-65 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](N=[N+]=[N-])[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H11N3O5/c7-9-8-6-5(13)4(12)3(11)2(1-10)14-6/h2-6,10-13H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6-/m1/s1
chave InChI
KSRDTSABQYNYMP-VFUOTHLCSA-N
Aplicação
- 1,2,3-triazole-containing (1-azido-1-deoxy-β-D-glucopyranoside) complex by reacting with propagylglycine and sodium ascorbate via copper-catalyzed click chemistry approach.
- D-glucose-mercaptoacetyl triglycine (MAG3) derivative applicable as a potent tumor diagnosis agent.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?