Documentos Principais
513989
Sigma-Aldrich
1-Azido-1-deoxy-β-D-galactopyranoside
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H11N3O5
Número CAS:
Peso molecular:
205.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D +23°, c = 1% in DMSO
adequação da reação
reaction type: click chemistry
pf
150 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](N=[N+]=[N-])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H11N3O5/c7-9-8-6-5(13)4(12)3(11)2(1-10)14-6/h2-6,10-13H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6-/m1/s1
chave InChI
KSRDTSABQYNYMP-FPRJBGLDSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
513989-500MG4061832492698