M1511
Sodium 2-mercaptoethanesulfonate
analytical standard, ≥98.0% (titration)
Sinônimo(s):
2-Mercaptoethanesulfonic acid sodium salt, Coenzyme M sodium salt, HS-CoM Na, MESNA
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (titration)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCS
InChI
1S/C2H6O3S2.Na/c3-7(4,5)2-1-6;/h6H,1-2H2,(H,3,4,5);/q;+1/p-1
chave InChI
XOGTZOOQQBDUSI-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
- Quantification of sodium 2-mercaptoethanesulfonate (MESNA) from human samples by micellar electrokinetic chromatography (MEKC) coupled with UV detection and in-capillary derivatization of MESNA
- Development of a fluorescence-enhanced histidine stabilized gold nanoclusters (His-Au NCs) based probe for the detection of sodium 2-mercaptoethanesulfonate in uromitexan samples
- High-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometric based bioanalysis of sodium 2-mercaptoethanesulfonate in rat plasma samples
- To quantify sodium 2-mercaptoethanesulfonate in two of its pharmaceutical preparations (injections) by surface-enhanced Raman scattering (SERS) using gold colloid as a probe
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?