D8016
Sodium 2,3-dimercaptopropanesulfonate monohydrate
95%
Sinônimo(s):
2,3-Dimercaptopropanesulfonic acid sodium salt monohydrate, DMPS
About This Item
Produtos recomendados
descrição
zwitterionic
Nível de qualidade
Ensaio
95%
forma
powder
peso molecular
228.29 g/mol
pf
215 °C (dec.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].[O-]S(=O)(=O)CC(S)CS
InChI
1S/C3H8O3S3.Na.H2O/c4-9(5,6)2-3(8)1-7;;/h3,7-8H,1-2H2,(H,4,5,6);;1H2/q;+1;/p-1
chave InChI
XMUHNMQFDVIWGU-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3