83200
Pyronin Y
for microscopy (Bot., Fl., Hist.)
Sinônimo(s):
Pyronin G, Pyronin J
About This Item
Produtos recomendados
grau
for microscopy (Bot., Fl., Hist.)
pf
250-260 °C (lit.)
solubilidade
water: 0.01 g/10 mL, red
εmax
≥1650 at 543-553 nm in 50% ethanol
≥650 at 249-259 nm in 50% ethanol
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CN(C)c1ccc2C=C3C=C\C(C=C3Oc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C17H19N2O.ClH/c1-18(2)14-7-5-12-9-13-6-8-15(19(3)4)11-17(13)20-16(12)10-14;/h5-11H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
INCIMLINXXICKS-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3