product name
Pyronin B, Dye content ≥30 %
forma
powder
Nível de qualidade
composição
Dye content, ≥30%
pf
174-176 °C (lit.)
solubilidade
water: 1 mg/mL
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].Cl[Fe](Cl)Cl.CCN(CC)c1ccc2cc3ccc(cc3[o+]c2c1)N(CC)CC
InChI
1S/C21H27N2O.4ClH.Fe/c1-5-22(6-2)18-11-9-16-13-17-10-12-19(23(7-3)8-4)15-21(17)24-20(16)14-18;;;;;/h9-15H,5-8H2,1-4H3;4*1H;/q+1;;;;;+3/p-4
chave InChI
SUVPQRYDMCNTPV-UHFFFAOYSA-J
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?