Documentos Principais
84510
Sigma-Aldrich
Saponina
greener alternative
used as non-ionic surfactant
Sinônimo(s):
glycosides, saponins
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161900
NACRES:
NA.25
fonte biológica
plant (Quillaya)
Nível de qualidade
forma
powder
composição
Sapogenin, 8-25%
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
HPLC: suitable
protein quantification: suitable
Impurezas
≤20% sulphated ash
CMC
0.001-0.01%
solubilidade
water: 1 g/10 mL, clear to hazy, yellow to brown
densidade
1.015-1.020 g/mL at 20 °C (5% in H2O)(lit.)
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
C[C@]1(CCC23COC4([C@H]2C1)CC[C@@H]5[C@]6(CC[C@@H](C(C6CC[C@]5([C@@]4(C[C@H]3O)C)C)(C)C)O[C@H]7[C@@H]([C@H]([C@H](CO7)O[C@H]8[C@@H]([C@H]([C@@H](CO8)O)O)O)O[C@@H]9[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O9)CO)O)O)O)O[C@H]1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O1)CO)O)O)O[C@@H]1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O1)CO)O)O)O)C)C=O
InChI
1S/C58H94O27/c1-52(2)29-7-11-55(5)30(8-12-58-31-15-53(3,22-62)13-14-57(31,23-77-58)32(64)16-56(55,58)6)54(29,4)10-9-33(52)82-50-46(85-51-45(40(71)37(68)27(19-61)80-51)84-49-43(74)39(70)36(67)26(18-60)79-49)44(83-48-42(73)38(69)35(66)25(17-59)78-48)28(21-76-50)81-47-41(72)34(65)24(63)20-75-47/h22,24-51,59-61,63-74H,7-21,23H2,1-6H3/t24-,25-,26-,27-,28+,29?,30-,31+,32-,33+,34+,35-,36-,37-,38+,39+,40+,41-,42-,43-,44+,45-,46-,47+,48-,49-,50+,51+,53-,54+,55-,56+,57?,58?/m1/s1
chave InChI
MAEBCGDGGATMSC-OSHGGGOQSA-N
Descrição geral
As saponinas, pertencentes à classe dos glicosídeos esteroides ou triterpenoides, são amplamente distribuídas em plantas, animais marinhos e certas bactérias, servindo como compostos essenciais em vários campos de pesquisa, incluindo bioquímica, biologia celular e outros. Esses glicosídeos anfipáticos exibem espuma semelhante à do sabão em soluções aquosas devido à sua estrutura distinta, que apresenta porções de glicosídeos hidrofílicos combinados com um derivado de triterpeno lipofílico.
Além de sua singularidade estrutural, as saponinas desempenham papéis essenciais nos processos bioquímicos, atuando como metabólitos secundários que facilitam a penetração de proteínas através das membranas celulares. Estudos indicam sua natureza anfipática e seu potencial como agentes hemolíticos, o que contribui para sua utilidade em imunoensaios, estimulando a resposta imune Th1 e a produção de linfócitos T citotóxicos. Na biologia celular, as saponinas encontram aplicações como surfactantes não iônicos, influenciando processos e interações celulares.
Além disso, as saponinas servem como componentes promissores na pesquisa de vacinas, funcionando como adjuvantes que podem ativar o sistema imunológico de mamíferos. Essa propriedade, combinada com sua capacidade de solubilizar lipoproteínas de baixa densidade e regular a concentração de colesterol em micelas, torna as saponinas versáteis e valiosas em áreas de pesquisa multidisciplinar, incluindo pesquisa bioquímica e de biologia celular.
Estamos comprometidos em trazer para você produtos alternativos mais ecológicos, que aderem a um ou mais dos 12 princípios de química ecológica (The 12 Principles of Green Chemistry). Este produto é baseado em biologia e, portanto, está alinhado com o ″Uso de Matérias-Primas Renováveis″.
SMILES canônico: CC1(C2CCC3(C(C2(CCC1OC4C(C(C(CO4)OC5C(C(C(CO5)O)O)O)OC6C(C(C(C(O6)CO)O)O)O)OC7C(C(C(C(O7)CO)O)O)OC8C(C(C(C(O8)CO)O)O)O)C)CCC91C3(CC(C2(C9CC(CC2)(C)C=O)CO1)O)C)C)C
Aplicação
A saponina foi usada:
  • como agente umectante para estudar seus efeitos sobre a capacidade de flutuação de seis plásticos
  • para permeabilizar neutrófilos lavados para imunofluorescência
  • como suplemento em tampão fosfato salino (PBS) para imunocitoquímica
Glicosídeo usado com tensoativo não iônico e adjuvante no desenvolvimento de vacinas.
Ações bioquímicas/fisiológicas
As saponinas são surfactantes não iônicos que formam emulsões de óleo em água e atuam como um coloide protetor. Elas são usadas para a determinação direta de metais no leite por espectrofotometria de absorção atômica com chama.
Características e benefícios
  • Adequadas para pesquisas bioquímicas e de biologia celular
  • Podem ser usadas com HPLC e quantificação de proteínas
  • Alta pureza para aplicações de pesquisa
Outras notas
Para mais informações sobre nossa linha de Bioquímicos, preencha este formulário.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9
Digitonina Used as non-ionic detergent
Sigma-Aldrich
D141
Digitonina
Liriope muscari Saponin C phyproof® Reference Substance
PHL83869
Liriope muscari Saponin C
Formosanin C phyproof® Reference Substance
PHL80561
Formosanin C
Paris VII phyproof® Reference Substance
PHL83226
Paris VII
Soyasaponin Bb phyproof® Reference Substance
PHL83545
Soyasaponin Bb
Primulic acid I phyproof® Reference Substance
PHL89259
Primulic acid I
Pyronin B Dye content ≥30 %
Sigma-Aldrich
P6892
Pyronin B
Olusola Olalekan Elekofehinti
Pathophysiology : the official journal of the International Society for Pathophysiology, 22(2), 95-103 (2015-03-11)
Diabetes mellitus (DM) represents a global health problem. It is the most common of the endocrine disorders and is characterized by chronic hyperglycemia due to relative or absolute lack of insulin secretion or insulin actions. According to the World Health
Julia Cuthbert et al.
Polymers, 11(5) (2019-05-01)
Degradable polymers are crucial in order to reduce plastic environmental pollution and waste accumulation. In this paper, a natural product, tannic acid was modified to be used as a polymer star core. The tannic acid was modified with atom transfer
Sarah Costers et al.
Veterinary research, 40(5), 46-46 (2009-05-19)
The replication of porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV) in lungs and lymphoid tissues of PRRSV-infected pigs is already strongly reduced before the appearance of neutralizing antibodies, indicating that other immune mechanisms are involved in eliminating PRRSV at those
Patcharaporn Tippayawat et al.
PLoS neglected tropical diseases, 3(4), e407-e407 (2009-04-09)
Infection with the Gram-negative bacterium Burkholderia pseudomallei is an important cause of community-acquired lethal sepsis in endemic regions in southeast Asia and northern Australia and is increasingly reported in other tropical areas. In animal models, production of interferon-gamma (IFN-gamma) is
Shumin Tan et al.
PLoS pathogens, 5(5), e1000407-e1000407 (2009-05-05)
Helicobacter pylori (Hp) intimately interacts with the gastric epithelial surface and translocates the virulence factor CagA into host cells in a contact-dependent manner. To study how Hp benefits from interacting with the cell surface, we developed live-cell microscopy methods to