Documentos Principais
558255
Millipore
Saponin
A glycoside used to permeabilize cellular membranes. Exhibits hemolytic activity.
Sinônimo(s):
Saponin
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
descrição
Merck USA index - 14, 8365
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Impurezas
≤10% ash
cor
tan
solubilidade
water: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O[C@@H]8O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]8O)O)O)CO)C(=O)O)O[C@@H]3[C@@](C4[C@@](C5[C@]([C@@]6(C[C@H]([C@]7([C@H]([C@@H](C(CC7C6=CC5)(C)C)OC(=O)\C(=C/C)\C)OC(=O)C)CO)O)C)(CC4)C)(CC3)C
InChI
1S/C55H86O24/c1-10-23(2)46(71)79-43-44(72-24(3)60)55(22-59)26(17-50(43,4)5)25-11-12-30-51(6)15-14-32(52(7,21-58)29(51)13-16-53(30,8)54(25,9)18-31(55)61)75-49-41(77-48-38(67)36(65)34(63)28(20-57)74-48)39(68)40(42(78-49)45(69)70)76-47-37(66)35(64)33(62)27(1
chave InChI
AXNVHPCVMSNXNP-ZELRDNAQSA-N
Descrição geral
A glycoside used to permeabilize cellular membranes. Exhibits hemolytic activity.
Aplicação
  • Complete biosynthesis of QS-21 in engineered yeast.: This article reports the successful biosynthesis of QS-21, a potent saponin adjuvant, in engineered yeast. The research highlights the potential for scalable and sustainable production of QS-21, which is crucial for vaccine development and immunotherapy. (Liu et al., 2024).
Advertência
Toxicity: Harmful (C)
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Digitonina Used as non-ionic detergent
Sigma-Aldrich
D141
Digitonina
Digitonina ~50% (TLC)
Sigma-Aldrich
D5628
Digitonina
Diosgenin ≥93%
Sigma-Aldrich
D1634
Diosgenin
Triton™ X-100 laboratory grade
Sigma-Aldrich
X100
Triton X-100