D1634
Diosgenin
≥93%
Sinônimo(s):
(25R)-5-Spirosten-3β-ol, 3β-Hydroxy-5-spirostene, Nitogenin
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥93%
Formulário
powder
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]12C[C@@]3([H])[C@]4([H])CC=C5C[C@@H](O)CC[C@]5(C)[C@@]4([H])CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@H](C)[C@@]6(CC[C@@H](C)CO6)O2
InChI
1S/C27H42O3/c1-16-7-12-27(29-15-16)17(2)24-23(30-27)14-22-20-6-5-18-13-19(28)8-10-25(18,3)21(20)9-11-26(22,24)4/h5,16-17,19-24,28H,6-15H2,1-4H3/t16-,17+,19+,20-,21+,22+,23+,24+,25+,26+,27-/m1/s1
chave InChI
WQLVFSAGQJTQCK-VKROHFNGSA-N
Informações sobre genes
human ... UGT1A4(54657)
Descrição geral
Aplicação
- used as a standard in the analysis of total saponins in Sapindus rarak
- orally administered to the rats to study its role against atherogenic diet-induced production of inflammatory mediators in heart, liver and brain
- used as a standard compound to determine the saponins content in chickpea and Tribulus terrestris
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?