Documentos Principais
700085P
Avanti
diosgenin
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
3β-hydroxy-5-spirostene; nitogenin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H42O3
Número CAS:
Peso molecular:
414.62
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
descrição
(3β,25R)-spirost-5-en-3-ol
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 100 mg (700085P-100mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@]12C(C[C@H]3[C@@H]2[C@H](C)[C@]4(OC[C@H](C)CC4)O3)C5CC=C6C[C@@H](O)CC[C@]6(C)C5CC1
InChI
1S/C27H42O3/c1-16-7-12-27(29-15-16)17(2)24-23(30-27)14-22-20-6-5-18-13-19(28)8-10-25(18,3)21(20)9-11-26(22,24)4/h5,16-17,19-24,28H,6-15H2,1-4H3/t16-,17+,19+,20-,21+,22+,23+,24+,25+,26+,27-/m1/s1
chave InChI
WQLVFSAGQJTQCK-VKROHFNGSA-N
Descrição geral
Diosgenin is a steroid precursor derived from saponins extracted from the tubers of wild yams.
Diosgenin is a steroidal sapogenin, which is produced by the hydrolysis of the saponin dioscin. It is extracted from Dioscorea, Trigonella, Costus and Smilax species.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Diosgenin exhibits anti-inflammatory, anticancer, antimetastatic and antioxidant activities. It also exerts anticoagulant and antithrombotic properties. Diosgenin is used to treat cerebral disorders, allergic diseases and diabetes. It possesses anti-infectious against fungi, bacteria, protozoa and virus.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700085P-100mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
p-Anisaldehyde 98%
Sigma-Aldrich
A88107
p-Anisaldehyde
Quercetina ≥95% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
Q4951
Quercetina
Diosgenin: recent highlights on pharmacology and analytical methodology
Jesus M, et al.
Journal of Analytical Methods in Chemistry, 2016 (2016)