Documentos Principais
PHL83916
Tigogenin
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
(25R)-5α-Spirostan-3β-ol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H44O3
Número CAS:
Peso molecular:
416.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (GC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H]1CC[C@@]2(OC1)O[C@H]3C[C@H]4[C@@H]5CC[C@H]6C[C@@H](O)CC[C@]6(C)[C@H]5CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H]2C
InChI
1S/C27H44O3/c1-16-7-12-27(29-15-16)17(2)24-23(30-27)14-22-20-6-5-18-13-19(28)8-10-25(18,3)21(20)9-11-26(22,24)4/h16-24,28H,5-15H2,1-4H3/t16-,17+,18+,19+,20-,21+,22+,23+,24+,25+,26+,27-/m1/s1
chave InChI
GMBQZIIUCVWOCD-MFRNJXNGSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)