S9951
Soyasaponin I
Sinônimo(s):
SCM 3B, Soyasaponin Bb
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Glycine max (soybean)
Ensaio
≥94% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
protect from light
solubilidade
ethanol: 1 mg/mL, clear, colorless
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)C[C@@H](O)[C@@](CC[C@]2(C)C3=CC[C@@]4([H])[C@@]2(C)CC[C@]5([H])[C@]4(C)CC[C@H](O[C@]6([H])O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O[C@@]7([H])[C@H](O[C@]8([H])O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]8O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O7)[C@@]5(CO)C)(C)[C@@]3([H])C
InChI
1S/C48H78O18/c1-21-29(52)31(54)35(58)40(61-21)65-37-32(55)30(53)24(19-49)62-41(37)66-38-34(57)33(56)36(39(59)60)64-42(38)63-28-12-13-45(5)25(46(28,6)20-50)11-14-48(8)26(45)10-9-22-23-17-43(2,3)18-27(51)44(23,4)15-16-47(22,48)7/h9,21,23-38,40-42,49-58H,10-20H2,1-8H3,(H,59,60)/t21-,23-,24+,25+,26+,27+,28-,29-,30-,31+,32-,33-,34-,35+,36-,37+,38+,40-,41-,42+,44+,45-,46+,47+,48+/m0/s1
chave InChI
PTDAHAWQAGSZDD-IOVCITQVSA-N
Descrição geral
Aplicação
- to test its effect on migration and invasion of ovarian cancer cell lines
- as standard for the quantification of saponins from quinoa and fenugreek samples
- as L-15 medium supplement for Zebrafish liver cell lines
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3