S7571
Superóxido dismutase
lyophilized powder, ≥3,000 units/mg protein, Protein ≥95 % by biuret
Sinônimo(s):
CU/ZN-SOD, Superóxido Dismutase 1 bovino, citocupreína, eritrocupreína, hemocupreína, SOD, Superóxido:superóxido oxidorredutase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine
Nível de qualidade
forma
lyophilized powder
atividade específica
≥3,000 units/mg protein
peso molecular
32.5 kDa
composição
Protein, ≥95% biuret
condição de armazenamento
(Store under nitrogen.
Tightly closed. Dry.)
características do produto alternativo mais ecológico
Atom Economy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
immunoblotting: suitable
inhibition assay: suitable
cor
blue-green
pI
4.95
solubilidade
water: 20 mg/mL
aqueous buffer, pH 7.5: soluble
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
cow ... SOD1(281495) , SOD2(281496)
Categorias relacionadas
Descrição geral
A superóxido dismutase (SOD) é uma metaloenzima redox ativa expressa em organismos vivos aeróbicos e anaeróbicos. A superóxido dismutase bovina ou CuZn SOD é um homodímero com cada subunidade contendo um íon de zinco e um de cobre.
Aplicação
- em um estudo para avaliar um modelo cinético de inativação de superóxido dismutase induzida por radiação em soluções saturadas de óxido nitroso.
- em um estudo para investigar a possível participação do ânion superóxido na reação da triptofano 2,3-dioxigenase intestinal
- para investigar seu efeito sobre a taxa de hemólise de hemácias humanas e a estabilidade do complexo hemoglobina-óxido nítrico (HbNO) em eritrócitos humanos
- em combinação com a catalase, para estudar seu efeito sobre a diferenciação celular in vitro
- para quantificar os níveis de superóxido e estudar seu efeito na reatividade das artérias pulmonares de camundongos por meio de métodos de quimioluminescência e redução do citocromo C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Oxidative stress is mediated, in part, by reactive oxygen species produced by multiple cellular processes and controlled by cellular antioxidant mechanisms such as enzymatic scavengers or antioxidant modulators. Free radicals, such as reactive oxygen species, cause cellular damage via cellular.
Protocolos
Enzymatic Assay of Superoxide Dismutase
Separation of Superoxide dismutase
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.